Merck
pH dependence of the stress regulator DksA.
PloS one (2015-03-24)
Ran Furman, Eric M Danhart, Monali NandyMazumdar, Chunhua Yuan, Mark P Foster, Irina Artsimovitch
ZUSAMMENFASSUNG
DksA controls transcription of genes associated with diverse stress responses, such as amino acid and carbon starvation, oxidative stress, and iron starvation. DksA binds within the secondary channel of RNA polymerase, extending its long coiled-coil domain towards the active site. The cellular expression of DksA remains constant due to a negative feedback autoregulation, raising the question of whether DksA activity is directly modulated during stress. Here, we show that Escherichia coli DksA is essential for survival in acidic conditions and that, while its cellular levels do not change significantly, DksA activity and binding to RNA polymerase are increased at lower pH, with a concomitant decrease in its stability. NMR data reveal pH-dependent structural changes centered at the interface of the N and C-terminal regions of DksA. Consistently, we show that a partial deletion of the N-terminal region and substitutions of a histidine 39 residue at the domain interface abolish pH sensitivity in vitro. Together, these data suggest that DksA responds to changes in pH by shifting between alternate conformations, in which competing interactions between the N- and C-terminal regions modify the protein activity.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid, 99.9 atom % D
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, Molecular Biology, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumazid, ReagentPlus®, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Imidazol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Imidazol, ACS reagent, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deuteriumoxid, 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat, 96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycerin -Lösung, 83.5-89.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Imidazol, Molecular Biology, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumazid, BioUltra, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.