Merck
  • McbR/YncC: implications for the mechanism of ligand and DNA binding by a bacterial GntR transcriptional regulator involved in biofilm formation.
McbR/YncC: implications for the mechanism of ligand and DNA binding by a bacterial GntR transcriptional regulator involved in biofilm formation.
Biochemistry (2014-11-08)
Dana M Lord, Ayse Uzgoren Baran, Valerie W C Soo, Thomas K Wood, Wolfgang Peti, Rebecca Page
ZUSAMMENFASSUNG
MqsR-controlled colanic acid and biofilm regulator (McbR, also known as YncC) is the protein product of a highly induced gene in early Escherichia coli biofilm development and has been regarded as an attractive target for blocking biofilm formation. This protein acts as a repressor for genes involved in exopolysaccharide production and an activator for genes involved in stress response. To better understand the role of McbR in governing the switch from exponential growth to the biofilm state, we determined the crystal structure of McbR to 2.1 Å. The structure reveals McbR to be a member of the FadR C-terminal domain (FCD) family of the GntR superfamily of transcriptional regulators (this family was named after the first identified member, GntR, a transcriptional repressor of the gluconate operon of Bacillus subtilis). Previous to this study, only six of the predicted 2800 members of this family had been structurally characterized. Here, we identify the residues that constitute the McbR effector and DNA binding sites. In addition, comparison of McbR with other members of the FCD domain family shows that this family of proteins adopts highly distinct oligomerization interfaces, which has implications for DNA binding and regulation.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Borsäure, ACS reagent, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, ReagentPlus®, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Methionin, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, purified grade, ≥98.5%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, suitable for electrophoresis, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ≥98.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Methionin, 99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, 99.97% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure-11B, ≥99 atom % 11B
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methionin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, BioXtra, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Borsäure, tablet, 1 g boric acid per tablet
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Methionin, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Methionin, ≥99.0% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Benalaxyl-M, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
DL-Methionin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.