Merck
  • CILAIR-Based Secretome Analysis of Obese Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues Reveals Distinctive ECM Remodeling and Inflammation Mediators.
CILAIR-Based Secretome Analysis of Obese Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues Reveals Distinctive ECM Remodeling and Inflammation Mediators.
Scientific reports (2015-07-23)
Arturo Roca-Rivada, Susana Belen Bravo, Diego Pérez-Sotelo, Jana Alonso, Ana Isabel Castro, Iván Baamonde, Javier Baltar, Felipe F Casanueva, María Pardo
ZUSAMMENFASSUNG
In the context of obesity, strong evidences support a distinctive pathological contribution of adipose tissue depending on its anatomical site of accumulation. Therefore, subcutaneous adipose tissue (SAT) has been lately considered metabolically benign compared to visceral fat (VAT), whose location is associated to the risk of developing cardiovascular disease, insulin resistance, and other associated comorbidities. Under the above situation, the chronic local inflammation that characterizes obese adipose tissue, has acquired a major role on the pathogenesis of obesity. In this work, we have analyzed for the first time human obese VAT and SAT secretomes using an improved quantitative proteomic approach for the study of tissue secretomes, Comparison of Isotope-Labeled Amino acid Incorporation Rates (CILAIR). The use of double isotope-labeling-CILAIR approach to analyze VAT and SAT secretomes allowed the identification of location-specific secreted proteins and its differential secretion. Additionally to the very high percentage of identified proteins previously implicated in obesity or in its comorbidities, this approach was revealed as a useful tool for the study of the obese adipose tissue microenvironment including extracellular matrix (ECM) remodeling and inflammatory status. The results herein presented reinforce the fact that VAT and SAT depots have distinct features and contribute differentially to metabolic disease.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Jodacetamid, BioUltra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Jodacetamid, Single use vial of 56 mg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Jodacetamid, ≥99% (NMR), crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
DL-Dithiothreitol -Lösung, 1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure, suitable for MALDI-TOF MS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ≥95%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Jodacetamid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure, ≥98% (TLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxyzimtsäure, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol -Lösung, suitable for NMR (reference standard), 4% in methanol-d4 (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.