Merck
  • Composite silica coated gold nanosphere and quantum dots nanoparticles for X-ray CT and fluorescence bimodal imaging.
Composite silica coated gold nanosphere and quantum dots nanoparticles for X-ray CT and fluorescence bimodal imaging.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015-05-27)
Ji-Tao Song, Xiao-Quan Yang, Xiao-Shuai Zhang, Dong-Mei Yan, Ming-Hao Yao, Meng-Yao Qin, Yuan-Di Zhao
ZUSAMMENFASSUNG
In this study, silica coated Au nanospheres (Au@SiO2) were prepared by a reverse microemulsion method; subsequently, a layer of fluorescent quantum dots (QDs) were adsorbed onto it and then it was coated with silica again. After modifying with PVP, the composite silica coated gold nanosphere and quantum dots nanoparticle (Au@SiO2-QDs/SiO2-PVP) was obtained. This composite structure contained Au and QDs, and it could be used for contrast-enhanced X-ray CT imaging and fluorescence imaging. Characterization showed that the composite nanoparticle had good dispersity, a high fluorescence intensity and a good effect of X-ray absorption, and it was suitable for using as a bimodal imaging probe.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilan, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure, 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hydroxylamin -Lösung, 50 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphin, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilan, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxid, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniak, anhydrous, ≥99.98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilan, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniak -Lösung, 4 M in methanol
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cyclohexan, anhydrous, 99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphin, technical grade, 90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniak -Lösung, 0.4 M in THF
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilthian, synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexadecylamin, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hydroxylamin -Lösung, 50 wt. % in H2O, 99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1-Hexanol, anhydrous, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxid, technical grade, 90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexadecylamin, technical grade, 90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)triethoxysilan, packaged for use in deposition systems, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cadmium(II) acetate, anhydrous, 99.995%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexylalkohol, natural, ≥98%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
8-Aminopyren-1,3,6-trisulfonsäure Trinatriumsalz, suitable for fluorescence, BioReagent, ≥96.0% (HPCE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.