Merck
  • Inhibition of an NAD⁺ salvage pathway provides efficient and selective toxicity to human pluripotent stem cells.
Inhibition of an NAD⁺ salvage pathway provides efficient and selective toxicity to human pluripotent stem cells.
Stem cells translational medicine (2015-04-03)
Erin M Kropp, Bryndon J Oleson, Katarzyna A Broniowska, Subarna Bhattacharya, Alexandra C Chadwick, Anne R Diers, Qinghui Hu, Daisy Sahoo, Neil Hogg, Kenneth R Boheler, John A Corbett, Rebekah L Gundry
ZUSAMMENFASSUNG
The tumorigenic potential of human pluripotent stem cells (hPSCs) is a major limitation to the widespread use of hPSC derivatives in the clinic. Here, we demonstrate that the small molecule STF-31 is effective at eliminating undifferentiated hPSCs across a broad range of cell culture conditions with important advantages over previously described methods that target metabolic processes. Although STF-31 was originally described as an inhibitor of glucose transporter 1, these data support the reclassification of STF-31 as a specific NAD⁺ salvage pathway inhibitor through the inhibition of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT). These findings demonstrate the importance of an NAD⁺ salvage pathway in hPSC biology and describe how inhibition of NAMPT can effectively eliminate hPSCs from culture. These results will advance and accelerate the development of safe, clinically relevant hPSC-derived cell-based therapies.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat, powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Digitonin, Used as non-ionic detergent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Desoxy-D-Glucose, ≥98% (GC), crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinamid, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Digitonin, ~50% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinamid, ≥99.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Desoxy-D-Glucose, ≥99% (GC), crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinamid, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, ≥99.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat, BioXtra, 99.5-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenolrot, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenolrot, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Niacinamid, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluoreszein-5(6)-isothiocyanat, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Desoxy-D-Glucose, ≥98% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Fluorescein-Isothiocyanat Isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat-12C, 13C-depleted, 99.9 atom % 12C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nicotinsäure, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.