Merck
  • Structure-Activity Relationships of Antimicrobial Gallic Acid Derivatives from Pomegranate and Acacia Fruit Extracts against Potato Bacterial Wilt Pathogen.
Structure-Activity Relationships of Antimicrobial Gallic Acid Derivatives from Pomegranate and Acacia Fruit Extracts against Potato Bacterial Wilt Pathogen.
Chemistry & biodiversity (2015-06-18)
Mohamed A Farag, Dalia A Al-Mahdy, Riham Salah El Dine, Sherifa Fahmy, Aymen Yassin, Andrea Porzel, Wolfgang Brandt
ZUSAMMENFASSUNG
Bacterial wilts of potato, tomato, pepper, and or eggplant caused by Ralstonia solanacearum are among the most serious plant diseases worldwide. In this study, the issue of developing bactericidal agents from natural sources against R. solanacearum derived from plant extracts was addressed. Extracts prepared from 25 plant species with antiseptic relevance in Egyptian folk medicine were screened for their antimicrobial properties against the potato pathogen R. solancearum by using the disc-zone inhibition assay and microtitre plate dilution method. Plants exhibiting notable antimicrobial activities against the tested pathogen include extracts from Acacia arabica and Punica granatum. Bioactivity-guided fractionation of A. arabica and P. granatum resulted in the isolation of bioactive compounds 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoic acid and gallic acid, in addition to epicatechin. All isolates displayed significant antimicrobial activities against R. solanacearum (MIC values 0.5-9 mg/ml), with 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoic acid being the most effective one with a MIC value of 0.47 mg/ml. We further performed a structure-activity relationship (SAR) study for the inhibition of R. solanacearum growth by ten natural, structurally related benzoic acids.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pyrogallol, ≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pyrogallol, ACS reagent, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxy-benzoesäure, ≥97.0% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acetonitril, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Vanillinsäure, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Syringasäure, ≥95% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-benzoesäure, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ≥95%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pyrogallol, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxybenzoesäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroform, ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylacetat, natural, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.