Merck
Toxicity of oral cadmium intake: Impact on gut immunity.
Toxicology letters (2015-06-09)
Marina Ninkov, Aleksandra Popov Aleksandrov, Jelena Demenesku, Ivana Mirkov, Dina Mileusnic, Anja Petrovic, Ilijana Grigorov, Lidija Zolotarevski, Maja Tolinacki, Dragan Kataranovski, Ilija Brceski, Milena Kataranovski
ZUSAMMENFASSUNG
Gastrointestinal tract is one of the main targets of cadmium (Cd), an important food and drinking water contaminant. In the present study, the effect of subchronic (30 days) oral (in water) intake of 5ppm and 50ppm of cadmium on immune responses in the gut was examined in rats. Cadmium consumption resulted in reduction of bacteria corresponding to Lactobacillus strain, tissue damage and intestinal inflammation [increases in high mobility group box 1 (HMGB1 molecules), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activity and proinflammatory cytokine (TNF, IL-1β, IFN-γ, IL-17) content]. Draining (mesenteric) lymph node (MLN) stress response was observed [elevation of MLN glutathione (GSH) and metallothionein (MT) mRNA levels] and stimulation of both adaptive [cellularity, proliferation, proinflammatory (IFN-γ and IL-17) MLN cell cytokine responses] as well as innate immune activity (increases in numbers of NK and CD68(+) cells, oxidative activities, IL-1β). In contrast to proinflammatory milieu in MLN, decreased or unchanged antiinflammatory IL-10 response was observed. Stimulation of immune activities of MLN cells have, most probably, resulted from sensing of cadmium-induced tissue injury, but also from bacterial antigens that breached compromised intestinal barrier. These effects of cadmium should be taken into account when assessing dietary cadmium as health risk factor.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Saccharose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid, ≥94.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutathion reduziert, suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutathion reduziert, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, Molecular Biology, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thymidin, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Sulfanilamid, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanolamin, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(−)-Epinephrin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, BioXtra, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanolamin, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumnitrit, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thymidin, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanolamin, purified by redistillation, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cadmiumchlorid, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid -Lösung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethanolamin, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.