Merck
  • The THERMOSENSITIVE MALE STERILE 1 Interacts with the BiPs via DnaJ Domain and Stimulates Their ATPase Enzyme Activities in Arabidopsis.
The THERMOSENSITIVE MALE STERILE 1 Interacts with the BiPs via DnaJ Domain and Stimulates Their ATPase Enzyme Activities in Arabidopsis.
PloS one (2015-07-18)
Zhao-Xia Ma, Ya-Jun Leng, Guang-Xia Chen, Peng-Min Zhou, De Ye, Li-Qun Chen
ZUSAMMENFASSUNG
The Arabidopsis TMS1 encodes a heat shock protein identical to the Hsp40 protein AtERdj3A and plays important roles in the thermotolerance of pollen tubes and other plant tissues. Despite its importance to plant growth and reproduction, little has been known about its mechanisms underlying thermotolerance of plants. In this study, the relationship between TMS1 and the Hsp70 proteins, Binding Immunoglobulin Proteins (BiPs) was explored to understand the molecular mechanisms of TMS1 in thermotolerance of plants. The expression of TMS1 was induced not only by heat shock, but also by dithiothreitol (DTT) and L-azetidine-2-carboxylic acid (AZC), similarly to the three BiP genes, indicating that TMS1 may be involved in unfolded protein response (UPR). The firefly luciferase complementary imaging (LCI), GST pull-down and ATPase enzyme activity assays demonstrated that the DnaJ domain of TMS1 could interact with BiP1 and BiP3, and could stimulate their ATPase enzyme activities. In addition, the expression level of TMS1 was reduced in the bzip28 bzip60 double mutant. These results suggest that TMS1 may function at the downstream of bZIP28 and bZIP60 and be involved in termotolerance of plants, possibly by participating in refolding or degradation of unfolded and misfolded proteins through interaction with the BiPs.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutathion reduziert, suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutathion reduziert, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, powder, <200 μm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutathion reduziert, BioXtra, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Polyhistidin−alkalischer Phosphatase-Antikörper der Maus, clone HIS-1, purified from hybridoma cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, 0.1 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~0.025 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.