Merck
Metal ion interactions with mAbs: Part 1.
mAbs (2015-06-30)
Zephania Kwong Glover, Louisette Basa, Benjamin Moore, Jennifer S Laurence, Alavattam Sreedhara
ZUSAMMENFASSUNG
Fragmentation in the hinge region of an IgG1 monoclonal antibody (mAb) can affect product stability, potentially causing changes in potency and efficacy. Metals ions, such as Cu(2+), can bind to the mAb and undergo hydrolysis or oxidation, which can lead to cleavage of the molecule. To better understand the mechanism of Cu(2+)-mediated mAb fragmentation, hinge region cleavage products and their rates of formation were studied as a function of pH with and without Cu(2+). More detailed analysis of the chemical changes was investigated using model linear and cyclic peptides (with the sequence of SCDKTHTC) derived from the upper hinge region of the mAb. Cu(2+) mediated fragmentation was determined to be predominantly via a hydrolytic pathway in solution. The sites and products of hydrolytic cleavage are pH and strain dependent. In more acidic environments, rates of Cu(2+) induced hinge fragmentation are significantly slower than at higher pH. Although the degradation reaction rates between the linear and cyclic peptides are not significantly different, the products of degradation vary. mAb fragmentation can be reduced by modifying His, which is a potential metal binding site and a known ligand in other metalloproteins. These results suggest that a charge may contribute to stabilization of a specific molecular structure involved in hydrolysis, leading to the possible formation of a copper binding pocket that causes increased susceptibility of the hinge region to degradation.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MES, low moisture content, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, anhydrous, Molecular Biology, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, powder, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, >99%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 34.5-36.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~3 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, anhydrous, BioUltra, suitable for luminescence, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MES -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 0.5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-chlorid, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, meets USP testing specifications, anhydrous
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumacetat, BioXtra, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.