Merck
  • Intestinal CD169(+) macrophages initiate mucosal inflammation by secreting CCL8 that recruits inflammatory monocytes.
Intestinal CD169(+) macrophages initiate mucosal inflammation by secreting CCL8 that recruits inflammatory monocytes.
Nature communications (2015-07-22)
Kenichi Asano, Naomichi Takahashi, Mikiko Ushiki, Misa Monya, Fumiaki Aihara, Erika Kuboki, Shigetaka Moriyama, Mayumi Iida, Hiroshi Kitamura, Chun-Hong Qiu, Takashi Watanabe, Masato Tanaka
ZUSAMMENFASSUNG
Lamina propria (LP) macrophages are constantly exposed to commensal bacteria, and are refractory to those antigens in an interleukin (IL)-10-dependent fashion. However, the mechanisms that discriminate hazardous invasion by bacteria from peaceful co-existence with them remain elusive. Here we show that CD169(+) macrophages reside not at the villus tip, but at the bottom-end of the LP microenvironment. Following mucosal injury, the CD169(+) macrophages recruit inflammatory monocytes by secreting CCL8. Selective depletion of CD169(+) macrophages or administration of neutralizing anti-CCL8 antibody ameliorates the symptoms of experimentally induced colitis in mice. Collectively, we identify an LP-resident macrophage subset that links mucosal damage and inflammatory monocyte recruitment. Our results suggest that CD169(+) macrophage-derived CCL8 serves as an emergency alert for the collapse of barrier defence, and is a promising target for the suppression of mucosal injury.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Schwefelsäure, 99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES-Pufferlösung, 1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1-Decanethiol, 96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1-Decanethiol, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.