Merck
Autophagy and mTORC1 regulate the stochastic phase of somatic cell reprogramming.
Nature cell biology (2015-05-20)
Yasong Wu, Yuan Li, Hui Zhang, Yinghua Huang, Ping Zhao, Yujia Tang, Xiaohui Qiu, Yue Ying, Wen Li, Su Ni, Meng Zhang, Longqi Liu, Yan Xu, Qiang Zhuang, Zhiwei Luo, Christina Benda, Hong Song, Baohua Liu, Liangxue Lai, Xingguo Liu, Hung-Fat Tse, Xichen Bao, Wai-Yee Chan, Miguel A Esteban, Baoming Qin, Duanqing Pei
ZUSAMMENFASSUNG
We describe robust induction of autophagy during the reprogramming of mouse fibroblasts to induced pluripotent stem cells by four reprogramming factors (Sox2, Oct4, Klf4 and c-Myc), henceforth 4F. This process occurs independently of p53 activation, and is mediated by the synergistic downregulation of mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) and the induction of autophagy-related genes. The 4F coordinately repress mTORC1, but bifurcate in their regulation of autophagy-related genes, with Klf4 and c-Myc inducing them but Sox2 and Oct4 inhibiting them. On one hand, inhibition of mTORC1 facilitates reprogramming by promoting cell reshaping (mitochondrial remodelling and cell size reduction). On the other hand, mTORC1 paradoxically impairs reprogramming by triggering autophagy. Autophagy does not participate in cell reshaping in reprogramming but instead degrades p62, whose accumulation in autophagy-deficient cells facilitates reprogramming. Our results thus reveal a complex signalling network involving mTORC1 inhibition and autophagy induction in the early phase of reprogramming, whose delicate balance ultimately determines reprogramming efficiency.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deoxycholsäure Natriumsalz, BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deoxycholsäure Natriumsalz, ≥97% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat, ReagentPlus®, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 5 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade II, 25% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, 50 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Natriumchlorid -Lösung, 5 M
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Deoxycholsäure Natriumsalz
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat, powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat, Hybri-Max, powder, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung, Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid -Lösung, 0.85%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure, ≥99%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, BioXtra, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumfluoridlösung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.