Merck
Antitumor Effect of C21 Steroidal Glycosides on Adenoid Cystic Carcinoma Cell Line SACC83.
Clinical laboratory (2015-12-09)
Qingliang Wang, Jun Cao, Peng Wang, Minghua Ge
ZUSAMMENFASSUNG
To observe the anti-tumor effects and possible mechanism of C21 steroidal glycoside (17-β-Marsdenia tenacissima glycoside B (17-β-tenacigenin B)) and Xiaoaiping injection in the adenoid cystic carcinoma cell line SACC83. We used the salivary adenoid cystic carcinoma cell line SACC83 for the study and used MTT, flow cytometry, and Western-blot (WB) to study the anti-tumor efficacy and mechanism of 17-β-tenacigenin B and Xiaoaiping injection. Three groups were divided as follows: group 1: control group (without drug treatment), group 2: SACC83 treated with 17-β-Marsdenia tenacissima glycoside B, group 3: SACC83 treated with Xiaoaiping injec- tion. The 17-β-tenacigenin B had no significant anti-tumor effect while the Xiaoaiping injection had a dosage-dependent growth inhibition effect on the adenoid cystic carcinoma cell line SACC83. According to WB, after the administration of the 17-p-tenacigenin B, the expression of apoptosis-related protein was not very significant; however, after the administration of the Xiaoaiping injection, the expression of apoptosis inhibition protein bcl-2 decreased while the expression of apoptosis promotion protein bax increased. The 17-β-tenacigenin B had no obvious anti-tumor effects while the Xiaoaiping injection had good anti-tumor effects. Even though the 17-β-tenacigenin B is an important component of the Xiaoaiping injection, in the in vitro experiment, compared with the Xiaoaiping injection, the 17-β-tenacigenin B showed no good anti-tumor effects. However, we need further studies on in vivo experiments of 17-β-tenacigenin B and the anti-tumor effect of other C21 steroidal glycoside monomers in the Xiaoaiping injection.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ACS reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ReagentPlus®, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, anhydrous, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid, ≥94.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid -Lösung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, PCR Reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid -Lösung, 50 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyren-1,3,6-Trisulfonsäure Trinatriumsalz, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid, ≥99.6%, ReagentPlus®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.