Merck
  • Behaviour of non-oxidized and oxidized flaxseed oils, as models of omega-3 rich lipids, during in vitro digestion. Occurrence of epoxidation reactions.
Behaviour of non-oxidized and oxidized flaxseed oils, as models of omega-3 rich lipids, during in vitro digestion. Occurrence of epoxidation reactions.
Food research international (Ottawa, Ont.) (2017-06-05)
Bárbara Nieva-Echevarría, Encarnación Goicoechea, María D Guillén
ZUSAMMENFASSUNG
Fresh and partially oxidized flaxseed oil, as models of omega-3 rich lipids, were submitted to in vitro gastrointestinal digestion. Hydrolysis level, lipid composition and oxidative status of the samples before and after digestion were studied by Proton Nuclear Magnetic Resonance (
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan), viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, black hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, light blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler, coating PDMS/DVB
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler, coating PDMS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME StableFlex Methodenentwicklungs-Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME StableFlex Methodenentwicklungs-Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler, coating CAR/PDMS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Fasersortiment-Kit 4, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Manual Holder, pk of 3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.