- The utility of solid-phase microextraction in evaluating polycyclic aromatic hydrocarbon bioavailability during habitat restoration with dredged material at moderately contaminated sites.
The utility of solid-phase microextraction in evaluating polycyclic aromatic hydrocarbon bioavailability during habitat restoration with dredged material at moderately contaminated sites.
Integrated environmental assessment and management (2017-10-19)
Amanda A Brennan, Nathan W Johnson
PMID29045050
ZUSAMMENFASSUNG
The over- or underprediction of risk in moderately contaminated sediments can have a large impact on the nature of applied management strategies given that concentrations border on being toxic or not toxic. Project managers should give significant consideration as to how moderate levels of contaminants in native sediments and dredged material used for restoration will impact recovery of habitat. Total solid-phase (C
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, black hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, light blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME StableFlex™ Methodenentwicklungs-Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME StableFlex™ Methodenentwicklungs-Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Fasersortiment-Kit 4, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Manual Holder, pk of 3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, Carbowax-Polyethylenglycol (PEG)-Beschichtung, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, purple hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.