Umwandlung von linearem Fluss (cm/h) in volumetrische Fließraten (ml/min) und umgekehrt
Beim Vergleich von Säulenergebnissen unterschiedlicher Größe ist es von Vorteil, den Durchfluss als linearen Fluss (cm/h) auszudrücken. Der Durchfluss wird jedoch in der Regel als volumetrische Fließrate (ml/min) gemessen.
Zur Umrechnung zwischen linearem Fluss und volumetrischer Fließrate kann eine der nachstehenden Formeln eingesetzt werden.
Von linearem Fluss (cm/h) in volumetrische Fließrate (ml/min)
| Volumetrische Fließrate (ml/min) = | Lineare Fließrate (cm/h) 60 | x Säulen-Querschnittsfläche (cm2) |
| = | Y 60 | × | π x d2 4 |
wobei
Y = linearer Fluss in cm/h
d = Säuleninnendurchmesser in cm
Beispiel:
Wie hoch ist die volumetrische Fließrate in einer XK 16/70 Säule (ID 1,6 cm), wenn der lineare Fluss 150 cm/h beträgt?
Y = linearer Fluss = 150 cm/h
d = Innendurchmesser der Säule = 1,6 cm
| Volumetrische Fließrate (ml/min) = | 150 × π × 1,6 x 1,6 60 × 4 | ml/min |
= 5,03 ml/min
Von volumetrischer Fließrate (ml/min) in linearen Fluss (cm/h)
| Lineare Fließrate = | Volumetrische Fließrate (ml/min) x 60 Säulen-Querschnittsfläche (cm2) |
| = Z × 60 × | 4 π x d2 |
Z = volumetrische Fließrate in ml/min
d = Säuleninnendurchmesser in cm
Beispiel:
Wie hoch ist der linear Fluss in einer HR 5/5 Säule (ID 0,5 cm), wenn die volumetrische Fließrate 1 ml/min beträgt?
Z = volumetrische Fließrate = 1 ml/min
d = Säuleninnendurchmesser = 0,5 cm
| Linearer Fluss = 1 × 60 × | 4 π x 0,5 x 0,5 | cm/h |
= 305,6 cm/h
Von ml/min bis hin zur Verwendung einer Spritze
1 ml/min = ca. 30 Tropfen/min auf einer HiTrap 1-ml-Säule
5 ml/min = ca. 120 Tropfen/min auf einer HiTrap 5-ml-Säule
Materialien
Response not successful: Received status code 500