Analytische Methode: Sulfat in Baumaterialien
Geräte und Reagenzien
Produkt-Nr. 173016 Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 oder
Produkt-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 oder
Produkt-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 oder
Produkt-Nr. 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Produkt-Nr. 109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60 oder
Produkt-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
Produkt-Nr. 114946 10-mm-Rechteckküvetten und/oder
Produkt-Nr. 114947 20-mm-Rechteckküvetten und/oder
Produkt-Nr. 114944 50-mm-Rechteckküvetten
Produkt-Nr. 114794 Spectroquant® Silicat-Test (Kieselsäure)
Produkt-Nr. 101164 Ammoniumfluorid zur Analyse
Produkt-Nr. 106495 Natriumhydroxid zur Analyse
Produkt-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Probenvorbereitung
In einem mit einer Nickelplatte abgedeckten Nickeltiegel etwa 100 mg fein gemahlenes Probenmaterial mit 8 Natriumhydroxid-Plätzchen 30 Minuten bei 650 °C erwärmen. Wenn der Tiegel kalt ist, den Inhalt mit 10 ml Wasser zur Analyse behandeln und den Schmelzkuchen durch leichtes Erwärmen suspendieren.
Die Suspension mit dem Wasser zur Analyse in einen 1000-ml-Standardmesskolben überführen, bis zum Volumen mit Wasser zur Analyse auffüllen und gut mischen.
Diese Lösung sofort in einen Polyethylenkolben überführen, in den 0,2 g Ammoniumfluorid gegeben wurden. Das Salz vollständig auflösen und gut mischen. Nach einer Wartezeit von 15 Minuten analysieren.
Analyse
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Berechnung
Sulfatgehalt (wasserlöslich) in % = Analysenwert in mg/l x 0,004
Sulfatgehalt (gesamt) in % = Analysenwert in mg/l x 0,1