Merck
HomeBoden-, Festabfall- & GrundwasseruntersuchungAnalyse von Eisen (gesamt) in Pflanzenmaterial
Analyse von Eisen (gesamt) in Pflanzenmaterial
Der Spectroquant® Eisen-Test ermöglicht die genaue Quantifizierung von Eisenionen in verschiedenen Wassern. Alle Eisenionen werden durch Ascorbinsäure zu Eisen(II)-Ionen reduziert. In einem mit Thioglykolat gepufferten Medium reagieren diese mit einem Triazinderivat und bilden einen rot-violettfarbenen Komplex, der photometrisch gemessen wird.
Materialien
  • Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 (Produkt-Nr. 173016) oder Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 (Produkt-Nr. 173017) oder Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 (Produkt-Nr. 173018) oder Spectroquant® Photometer NOVA 30 (Produkt-Nr. 109748) oder Spectroquant® Photometer NOVA 60 (Produkt-Nr. 109751) oder Spectroquant® Colorimeter Move 100 (Produkt-Nr. 173632) 
  • 10-mm-Rechteckküvetten (Produkt-Nr. 114946) und/oder 20-mm-Rechteckküvetten (Produkt-Nr. 114947) und/oder 50-mm-Rechteckküvetten (Produkt-Nr. 114944)
  • Spectroquant® Eisen-Küvettentest (Produkt-Nr. 114549) 
  • Spectroquant® Eisen-Küvettentest* (Produkt-Nr. 114896) 
  • Spectroquant® Eisen-Test (Produkt-Nr. 114761)
  • Spectroquant® Eisen-Test (Produkt-Nr. 100796)
  • Salpetersäure 65 % zur Analyse (Produkt-Nr. 100456)
  • Schwefelsäure 95 - 97 % zur Analyse (Produkt-Nr. 100731) 
  • Perchlorsäure 70 % zur Analyse (Produkt-Nr. 100519) 
  • Wasser zur Analyse (Produkt-Nr. 116754)
*nicht kompatibel mit dem tragbaren Colorimeter Spectroquant® Move 100
Vorbereitung von Pflanzenmaterialproben
Das Pflanzenmaterial fein mahlen, durch ein Sieb (Maschenweite 0,4 - 0,7 mm) streichen und 3 Stunden bei 105 °C trocknen.
1 g des getrockneten Materials in eine Mischung aus 1,5 ml Salpetersäure 65 %, 0,5 ml Perchlorsäure 70 % und 1 ml Schwefelsäure 95 - 97 % geben und erwärmen, bis weiße Dämpfe entstehen (Abzug). Nach dem Abkühlen den Rückstand in einem 100-ml-Standardmesskolben in Wasser zur Analyse lösen, bis zur Marke auffüllen und gut mischen.
Analyse
Den Eisengehalt mit einem der vorgenannten Testsätze bestimmen
Berechnung
Eisengehalt (gesamt) in mg/kg Fe = Analysenwert in mg/l Fe x 100
Probengewicht in g
Materialien
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Response not successful: Received status code 500