Analytische Methode: Zink in Böden
Geräte und Reagenzien:
Bestell-Nr. 173016 Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 oder
Bestell-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 oder
Bestell-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 oder
Bestell-Nr. 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Bestell-Nr. 109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60 oder
Bestell-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
Bestell-Nr. 114946 10-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114947 20-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114944 50-mm-Rechteckküvetten
Bestell-Nr. 100861 Spectroquant® Zink-Küvettentest
Bestell-Nr. 114566 Spectroquant® Zink-Küvettentest
Bestell-Nr. 100316 Salzsäure 25 % zur Analyse
Bestell-Nr. 109970 Salzsäure 1 mol/l zur Analyse
Bestell-Nr. 105588 Natronlauge 10 % zur Analyse
Bestell-Nr. 109535 MColorpHastTM Universal-Indikatorstäbchen pH 0–14
Bestell-Nr. 109531 MColorpHastTM Indikatorstäbchen pH 0–6
Bestell-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Aktivkohle für Bodenuntersuchungen
Probenvorbereitung:
10 g der luftgetrockneten und gesiebten Probe (Maschenweite 2 mm) mit 100 ml Salzsäure 1 mol/l und einer Spatelspitze Aktivkohle für Bodenuntersuchungen in ein Becherglas geben und 1 Stunde gut mischen. Der pH-Wert soll bei 1 - 2 liegen (Kontrolle mit pH-Indikatorstäbchen). Ggf. mit Salzsäure 25 % korrigieren.
Anschließend den pH-Wert der Suspension mit Natronlauge 10 % mit dem pH-Meter auf 3,0 einstellen. Danach die ungelösten Stoffe durch Filtration durch einen Faltenfilter entfernen und die Filterrückstände dreimal mit Wasser zur Analyse waschen. Das Filtrat und die Waschlösung in einem 200-ml-Standardmesskolben auffangen, anschließend mit Wasser zur Analyse auffüllen und gut mischen.
Analyse:
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Berechnung:
Zinkgehalt in mg/kg Zn = Analysenwert in mg/l Zn x 20