Merck
Digitalize suas análises com o TLC Explorer
Análise de TLC digital
A cromatografia de camada fina (TLC) é uma técnica analítica amplamente usada em química, mas a análise tradicional de placas de TLC pode ser complexa. O TLC Explorer oferece uma solução digitalizada para aumentar a eficiência e a exatidão da análise quantitativa para uma interpretação de dados mais consistente e facilmente compartilhável. 
PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS
Imageamento de TLC preciso: O imageamento digital de alta resolução garante a visualização detalhada das placas de TLC, HPTLC e PLC em menos de 2 minutos, reduzindo a subjetividade e as interpretações inconsistentes. Analise uma ou várias placas de uma só vez com o reconhecimento automático de trilhas.
Análise quantitativa confiável: Converte a intensidade do ponto em dados numéricos por meio de medição densitométrica de vídeo para facilitar a quantificação de TLC. Isso facilita a medição da concentração ou a comparação de resultados entre experimentos.
Integração simplificada do fluxo de trabalho: Conecta-se perfeitamente a computadores, tablets ou smartphones para compartilhamento eficiente de dados e documentação.
Design amigável para fácil operação em ambientes típicos de laboratório:
  • Iluminação por LED do cromatograma por meio de 3 fontes de luz: luz branca, UV 366 nm e UV 254 nm, iluminando as placas de cima no modo de luz direta para facilitar a identificação das substâncias
  • Fácil configuração plug-and-play com software de cromatografia intuitivo
  • A janela de inspeção permite uma rápida verificação visual sem o risco de exposição aos raios UV para maior segurança
  • Compacto e portátil para funcionalidade fora da rede
Produtos relacionados
Desculpe, ocorreu um erro inesperado
Response not successful: Received status code 500
Recursos relacionados
Os sensores de toque compatíveis com luvas permitem uma operação fácil em ambientes típicos de laboratório. A experiência plug-and-play elimina a necessidade de Assistência técnica. Para aumentar sua versatilidade, o instrumento pode funcionar fora da rede utilizando um banco de energia (a ser encomendado separadamente), tornando-o adequado para uso remoto.
O instrumento inclui um recurso de segurança para proteger contra a exposição aos raios UV durante o uso. As placas (individuais ou múltiplas) são colocadas com segurança na unidade de gaveta (Figura 1). A análise só começa quando a unidade de gaveta é fechada, garantindo que não haja exposição aos raios UV. Além disso, o dispositivo usa fontes de luz LED mais sustentáveis em vez de lâmpadas convencionais que contêm mercúrio.
The open drawer unit with TLC plates placed on Baseplate P1, positioned on an integrated tray.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
O sistema de documentação digital oferece flexibilidade e conveniência durante todo o processo de medição de TLC. Você pode se conectar facilmente ao sistema via WiFi ou digitalizando um código QR, tornando-o operável em vários dispositivos (Figure 2).
seamless and hassle free connectivity of TLC Explorer system to a phone, laptop, or a tablet.
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
O software intuitivo permite a análise de placas de TLC sem a necessidade de processamento e manuseio manual de dados que consomem muito tempo. Ele permite a medição rápida de trilhas em menos de 2 minutos, com reconhecimento automatizado de trilhas. Além disso, o software facilita a detecção e a medição simultâneas de várias placas, cobrindo uma área de 20 x 20 cm (Figura 3).
Simultaneous placement of multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
O software pode fazer uma rotação automática da imagem caso a placa esteja alinhada incorretamente antes da medição no dispositivo. Filtros de redução de ruído de fundo podem ser aplicados conforme necessário. Ele também pré-seleciona automaticamente a linha de partida e a frente do solvente, embora a adição e a exclusão manual de trilhas, solvente e linha de partida também seja uma opção. Anotações, como detalhes de metodologia ou convenções de nomenclatura, podem ser facilmente adicionadas para maior clareza. Além disso, o software facilita os exames comparativos e quantitativos das placas para TLC e HPTLC.
O design ergonômico (Figura 6a) permite o exame rápido da placa por meio de sua janela de inspeção (Figura 5). Um controle deslizante do obturador (Figura 4, F8) controla a abertura para reduzir a interferência de luz dispersa que entra no dispositivo enquanto o usuário observa pela janela de inspeção. Ao empurrar o controle deslizante do obturador totalmente ou apenas parcialmente para baixo, diferentes partes da placa de base podem ser vistas.
 Front side view of the TLC Explorer Documentation System.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Open inspection window for safe visual check showing an illuminated plate under an excitation of UV 254 nm.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation. 
O dispositivo tem três tipos de fontes de excitação que podem ser facilmente ligadas com um leve toque nos botões sensíveis ao toque que indicam os comprimentos de onda (Figura 4, F2 – 4). No entanto, somente uma dessas fontes de luz pode estar ativa por vez. 
Image on the left shows the front of the device having an angle of 12 degrees and the right image shows an ergonomic operation of the device while both sitting and standing.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.
Solicitar informações