Merck
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Número CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
chave InChI
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)