Nome do produto
Anti-Rabbit IgG - Tracy 690 from goat 1 mg/mL
Número do produto
61908
Marca do produto
sigma
Número CAS
Peso molecular
Teste
Especificação
APPEARANCE (COLOR)Very Faint Blue to Very Dark Blue
APPEARANCE (FORM)Liquid
EMISSION MAXIMUM715 ± 5 nm
REMARKS ON LUMINESCENCEEx. 695 nm in 0.1 M PBS pH 7.0
PROTEIN CONTENT (280 NM)0.8 - 0.0 mg/ml
DYE-TO-PROTEIN RATIO (MOLAR)2.0 - 0.0
SDS GEL ELECTROPHORESISCORRESPONDS TO REQUIREMENTS
REM. ON GELELECTROPHORESISUNCONJUGATED DYE ≤ 5 % OF TOTAL FLUORESCENCE
RECOMMENDED RETEST PERIOD36 MONTHS