Pular para o conteúdo
Produtos
Carrinho
0
BR
PT
Produtos
Produtos
Aplicativos
Serviços
Recursos
Suporte
Login / Registrar-se
Nº do Pedido
Pedido rápido
Carrinho
0
Voltar
Copper
Fórmula linear:
Cu
Número CAS:
7440-50-8
Peso molecular:
63.55
Número CE:
231-159-6
Products
Categoria de produto
metals
Marca
Sigma-Aldrich
Sustentabilidade
Forma física
Pureza
Nível de qualidade
Aplicação
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
349208
Copper,
foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
Expandir
Ver preços
An unknown error has occured.