Merck
Progesterone solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Progesterone solution
Progesterone solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Fabricante
Forma física
Nível de qualidade
Aplicação
Grau especial