Merck
TWEEN® 20 Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
TWEEN® 20
TWEEN® 20 Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins. Conductivity:50 µS/cm.
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
Número CAS:
Products
Categoria de produto
Marca
Forma física
Nível de qualidade