Calculadora de buffer
Sobre tampões biológicos
Os tampões são utilizados em diversos tipos de estudos científicos para manter ou controlar a acidez de uma solução dentro de uma faixa fisiológica desejada, ou mesmo para iniciar uma reação específica. O pH das substâncias afeta tanto a velocidade quanto a eficiência das reações químicas, bem como a recuperação e a pureza dos produtos. Portanto, os tampões contribuem consideravelmente para as variações nos resultados e, em última instância, para o sucesso ou o fracasso dos estudos. Portanto, compreender os tampões e calculá-los sem erros é essencial para reduzir a variabilidade e interações indesejadas, garantindo assim uma pesquisa confiável.
Encontre seu equilíbrio de pH com nossos sistemas de tampões biológicos.
Como usar a calculadora de preparação de tampões
Esta calculadora de tampão oferece uma ferramenta fácil de usar para calcular a molaridade do tampão e preparar soluções tamponadas utilizando o peso molecular do reagente, o volume desejado (L, mL ou µL) e a concentração (M, mM ou nM).
Para calcular a quantidade de tampão necessária, selecione um tampão no menu “Seleção”. A fórmula empírica, o pKa, a faixa de pH do tampão, o peso molecular e a lista de produtos serão exibidos. Insira o volume final e a concentração desejados e clique em “Calcular massa”. A massa exata do tampão será calculada em gramas, e uma receita passo a passo será fornecida automaticamente para auxiliar na preparação do tampão.
Clique na lista de resultados de produtos para obter informações detalhadas sobre nossos tampões disponíveis e para fazer um pedido.
|
CAS #: Empirical Formula: pKa: Buffer pH Range: Formula Weight (g/mol):
|
|
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
Cálculos de tampões: fórmulas e equações
- Equação da solução molar: molaridade desejada × peso molecular × volume final da solução (L) = gramas necessárias
- Porcentagem em peso (p/v): (% de tampão desejada / 100) × volume final do tampão (mL) = g de material de partida necessários
- Equação de Henderson-Hasselbach: pH = pKa + log [A⁻]/[HA]
A equação de Henderson-Hasselbach permite determinar o pH de uma solução tampão quando o pKa é conhecido.1 Uma solução tampão consiste em um ácido e um sal da base conjugada desse ácido. Se o pH e o pKa forem conhecidos, é possível calcular a quantidade de sal (A⁻) e de ácido (HA). Quando a quantidade de sal é igual à do ácido, o pH é igual ao pKa e obtém-se a capacidade tampão máxima.
Referência