Merck
Página inicialSupportCalculadoras e aplicativosConversor de unidades de densidade
Conversor de unidades de densidade
A densidade é uma propriedade física definida como a massa de um objeto dividida por seu volume. Para determinar a densidade, é recomendável medir a massa e o volume do objeto separadamente. Como substâncias diferentes apresentam densidades diferentes, a densidade pode ser utilizada para ajudar a identificar um material. A comparação das densidades de dois materiais também permite prever como as substâncias irão interagir. A água tem uma densidade de 1.000 kg/m³ à temperatura e pressão padrão (STP) e é usada como padrão comum. 
Use a calculadora a seguir para converter uma densidade conhecida em várias unidades.
Thousands Separator   