Merck
Página inicialSupportCalculadoras e aplicativosGerador de Data Matrix ReadyStream®
Gerador de Data Matrix ReadyStream®
Crie códigos Data Matrix personalizados para uso com o sistema ReadyStream®
Utilize esta ferramenta para criar de forma prática códigos Data Matrix personalizados, a fim de ampliar a capacidade do sistema ReadyStream®. Os códigos Data Matrix de teste gerados automaticamente podem ser integrados a um procedimento operacional padrão de teste ou impressos e anexados a um produto a ser testado.
Procedimento para gerar códigos Data Matrix com seus próprios parâmetros
Inserção de dados de teste
Utilizando a ferramenta acima, preencha os campos obrigatórios com as informações para o seu teste.
Preencha o formulário do ReadyStream Data Metrix Generator
Passo 1.Insira o nome e a descrição do seu teste e preencha todos os outros campos obrigatórios. O volume, a concentração e a vazão são obrigatórios para a criação do código.
Para definir uma temperatura de dosagem, marque a caixa “Adicionar temperatura” e preencha o formulário adicional
Etapa 2.Para definir uma temperatura de dosagem, marque a caixa “Adicionar temperatura” e preencha o formulário adicional. Selecione o modo de prioridade: “Temperatura” ou “Vazão”.
Observe que alguns campos apresentam restrições quanto ao comprimento do texto ou ao valor. Nesse caso, uma mensagem de erro é exibida em vermelho abaixo do campo para explicar o problema. Não será possível gerar um código de barras até que todos os erros sejam corrigidos. Os intervalos de valores válidos podem ser verificados passando o mouse sobre os ícones de informação.
Cálculo do volume
Para ajudar a determinar o volume, especialmente no caso de amostras com tamanhos fora do padrão, também é possível usar a calculadora de volume.
Para ajudar a determinar o volume, especialmente no caso de amostras com tamanhos fora do padrão, também é possível usar a calculadora de volume.
Etapa 3.Para ajudar a determinar o volume, especialmente no caso de amostras com tamanhos fora do padrão, também é possível usar a calculadora de volume. Clique em “Calcular volume”.
Insira o tamanho da amostra (em gramas) e o fator de diluição.
Etapa 4.Insira o tamanho da amostra (em gramas) e o fator de diluição e, em seguida, clique em “Calcular”.
Clique em “Aplicar” para adicionar o volume de mídia.
Etapa 5.Clique em “Aplicar” para inserir o volume de mídia calculado no campo “Volume de mídia”.
Geração e exportação de código Data Matrix
Gere um código de barras para ser lido no sistema ReadyStream®.
Gerar código do Data Metrix, imprimir/exportar
Etapa 6.Clique em “Gerar” para criar o código da matriz de dados. O código será exibido. Clique em “Imprimir/Exportar”.
Selecione as colunas a serem exibidas e escolha entre PDF ou PNG.
Etapa 7.Selecione as colunas a serem exibidas, escolha PDF ou PNG... ou clique em “Imprimir”.
Na visualização, clique em “Exportar como PDF” ou “Exportar como PNG”.
Etapa 8.Na visualização, clique em “Exportar como PDF”, “Exportar como PNG” ou “Imprimir” para baixar o arquivo ou acessar as opções de impressão.
Digitalize a matriz de dados correspondente no sistema ReadyStream® quando solicitado, utilizando o leitor de código de barras. As informações contidas no código de matriz de dados serão exibidas na unidade de dosagem do sistema ReadyStream®.
Etapa 9.Digitalize a matriz de dados correspondente no sistema ReadyStream® quando solicitado, utilizando o leitor de código de barras. As informações contidas no código de matriz de dados serão exibidas na unidade de dosagem do sistema ReadyStream®.