Calculando sua tolerância de trabalho: Uma diretriz
De acordo com a ISO 17025, cada laboratório precisa calcular sua tolerância de trabalho. Aqui estão algumas dicas sobre como determinar suas próprias tolerâncias de trabalho específicas.
Para determinar a estimativa individual da incerteza de medição, todo laboratório que trabalha de acordo com a norma ISO 17025 deve preparar um gráfico de controle para cada material de referência e também para cada operador de laboratório.
O procedimento recomendado para definir a tolerância de trabalho do laboratório é calcular o desvio padrão das medidas do padrão e indicar as tolerâncias de erro exigidas por seu laboratório. Para isso, considere o intervalo de confiança que você necessita:
- Um desvio padrão duplo resultará em um intervalo de confiança de 95%.
- Um desvio padrão triplo resultará em um intervalo de confiança de 99%.
O intervalo de confiança definido deve ser assinalado no gráfico de controle como o limite superior e inferior.
O padrão deve ser medido com regularidade, de preferência diariamente. As instruções podem ser retiradas dos padrões correspondentes ou das especificações internas. Sempre que aplicável, no caso de o método abranger uma faixa de medição maior, dois ou mais padrões na faixa dos resultados normais também devem ser determinados.
Em nossos kits de teste Spectroquant® , declaramos a precisão do respectivo método no certificado de qualidade e no folheto informativo. Isso pode ser usado para facilitar a estimativa da tolerância de trabalho. A tolerância de trabalho também depende do comprimento do caminho óptico das células utilizadas.
A precisão é calculada com base no valor médio do intervalo de confiança de 95% do respectivo teste; isso foi calculado ao longo de muitos anos de experiência, juntamente com o erro de branco especificado. O erro de branco da célula de referência é indicado no certificado de cada lote do kit de teste.
Esses materiais de referência podem ser usados para verificar todos os métodos fotométricos (padrões e kits de teste) e também podem ser usados para métodos não fotométricos. Para métodos não fotométricos, você precisará realizar sua própria estimativa de incerteza de medição. As diretrizes ou tolerâncias de trabalho do tipo que oferecemos para nossos kits de teste não estão disponíveis para outros métodos ou para kits de teste fornecidos por outros fabricantes.