Merck
216577
Amberlite IRC-50S
400 μm (wet)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite IRC-50S, 400 μm (wet)
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
800 °F
particle size
400 μm (wet)
Features and Benefits
Weakly acidic resin with carboxylic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)