Merck
96185
Z-Gly-OSu
≥95.0%
Synonym(e):
Z-glycin-N-succinimidylester
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
Beilstein:
1552957
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
≥95.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
111-115 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
InChIKey
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)