Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt APO414278590 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Das Produkt APO414278590 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?