Merck
BDPH9BCC2A67
Bide Pharmatech
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Synonym(e):
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H3O1Cl1F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.56
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC2A67 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)