Merck
BDPH9BCD8A4E
Bide Pharmatech
2-Methyl-1-pyrroline
Synonym(e):
5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD8A4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD8A4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h3,6H,2,4H2,1H3
Inchi Key
MUUWQYQRBFVTIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)