Merck
BDPH9BCDA080
Bide Pharmatech
Copper(II) isobutyrate
Synonym(e):
copper(2+) bis(2-methylpropanoate)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H14O4Cu1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.74
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDA080 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/2C4H8O2.Cu/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*3H,1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Inchi Key
KOKFUFYHQQCNNJ-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Blue powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)