Merck
BDPH9BCDBDB2
Bide Pharmatech
2-Ethyl-4-methylphenol
Synonym(e):
2-ethyl-4-methylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12O1
Molekulargewicht:
136.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDBDB2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-3-8-6-7(2)4-5-9(8)10/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Inchi Key
AVVVXUXMKWPKAJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)