Merck
BDPH9C021A8D
Bide Pharmatech
(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]manganate(3-)
Synonym(e):
monomanganese(III) mono((5Z,9Z,15Z,19Z)-5,10,15,20-tetrakis(4-carboxylatophenyl)-22H,24H-porphyrin-21,23-diide)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9C021A8D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C48H30N4O8.Mn/c53-45(54)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(12-4-26)46(55)56)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(16-8-28)48(59)60)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(14-6-27)47(57)58;/h1-24,49,52H,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60);/q-2;+3/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Inchi Key
OBLGLNOHDLWLDA-DAJBKUBHSA-J
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)