Merck
BDPH9C021A98
Bide Pharmatech
2-Butyl-5-isobutylthiophene
Synonym(e):
2-butyl-5-isobutylthiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H20S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021A98 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H20S/c1-4-5-6-11-7-8-12(13-11)9-10(2)3/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3
Inchi Key
HJCWKWZVISNUOT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)