Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9C021CFA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Inchi Key
BXGDBHAMTMMNTO-MRVPVSSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?