Merck
BDPH9C022C19
Bide Pharmatech
N-(4-Isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Synonym(e):
(Z)-N-(4-isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H19O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.41
MDL number:
Das Produkt BDPH9C022C19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H19NO2S/c1-13(2)16-8-6-15(7-9-16)12-18-21(19,20)17-10-4-14(3)5-11-17/h4-13H,1-3H3/b18-12+
Inchi Key
QDNWKNMMUMIPAK-LDADJPATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)