Merck
ENA413166179
Enamine
2-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt ENA413166179 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.2
MDL-Nummer:
Das Produkt ENA413166179 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12-13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
AWBGINSRBGITQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140831
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)