Merck
ENA444723093
Enamine
3-methyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Das Produkt ENA444723093 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
Das Produkt ENA444723093 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Iupac Name
3-methyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(6(10)11)3-2-5(9)8-4-7/h2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
ZPCFPPPPCGXLQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195924
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)