Merck
1.11142
Residual Hardness Test Kit, colorimetric
water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO₃), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Resthärte
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Resthärtetest, colorimetric, water hardness 0.04-0.15 °d, water hardness 0.05-0.19 °e, 0.7-2.7 mg/L (CaCO3), for use with MQUANT®
spezifische(r) Analyt(en)
calcium, magnesium
Qualitätsniveau
Messbereich
0.7-2.7 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.04-0.15 °d
0.05-0.19 °e
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die Resthärte kann semiquantitativ durch einen visuellen Vergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbkarte gemessen werden.
Methode: kolorimetrisch mit Farbkarte 0,04 - 0,08 - 0,15 °d 0,05 - 0,1 - 0,19°e 0,7 - 1,4 - 2,7 mg/L CaCO₃ MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2