Merck
3100-OP
CHES
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Synonym(e):
OmniPur® CHES, 2-(N-Cyclohexylamino)Ethanesulfonic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CHES, OmniPur® Grade, >= 99.5%
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
Quality Level
General description
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.0001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.0001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c