Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C25H39O6.Na
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Simvastatin, Sodium Salt - Calbiochem,
Form
(Beige solid)
Qualitätsniveau
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
soluble (DMSO (100 mg/ml), Ethanol (25 mg/ml), or H2O (5 mg/ml))
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Carboxylate form of Simvastatin (Cat. No. 567020) that is active in whole cells and in cell-free assays. A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation. Also inhibits glucose-induced Ca2+-signaling and insulin secretion by blocking L-type Ca2+ channels in rat islet β-cells. Inhibits cell proliferation of human smooth muscle cells. Note: This product is supplied in an active form; no treatment with NaOH in ethanol is required for its activation.