Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenKonzentration
1 mg/mL
Methode(n)
cell based assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
mouse ... OPRM1(18390)
Allgemeine Beschreibung
FUNCTION: SwissProt: P35372 # Inhibits neurotransmitter release by reducing calcium ion currents and increasing potassium ion conductance. Receptor for beta-endorphin.
SIZE: 400 amino acids; 44779 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; Multi-pass membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P35372 ## Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
SIZE: 400 amino acids; 44779 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; Multi-pass membrane protein.
SIMILARITY: SwissProt: P35372 ## Belongs to the G-protein coupled receptor 1 family.
Anwendung
Antibody blocking (AB1562).Care should be taken when diluting the peptide into buffer. It is suggested that you dilute by titrating buffer into a small amount of the peptide solution to avoid precipitation.
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Physikalische Form
Liquid in DMSO.
Angaben zur Herstellung
Store at room temperature in undiluted aliquots for up to 3 months.