Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NA.47
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenVerpackung
pack of 5 sheets
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SureWick®
Filter L × B
20 cm × 30 cm , Pad Size
Allgemeine Beschreibung
Blätter aus Glasfaser, Diagnostik-Kissen
Anwendung
SureWick® Pad Materials are optimised for use as sample, conjugate, or absorbent pads in a broad range of Lateral Flow test applications, including Infectious Disease testing (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, STDs etc.), as well as in women’s health, biomarker detection, drugs of abuse testing, drug development, environmental testing, agricultural applications, food safety, product quality testing, and animal health.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support.
Rechtliche Hinweise
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable