Produktname
Durapore® 0,22 µm, Opticap® XL Kapsel, Opticap® XL, inlet connection diam. 9/16 in.
material
silicone seal
PVDF membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone O-ring
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
hydrophilic
Quality Level
product line
Opticap® XL
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
4 in. (10 cm)
filtration area
0.19 m2
inlet connection diam.
9/16 in.
inlet to outlet W
19.3 cm (7.6 in.)
outlet connection diam.
9/16 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤10 mg/capsule
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
14 mm (9/16 in.) inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) outlet hose barb
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Disclaimer
General description
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Packaging
Preparation Note
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar