Merck
RDYTUBE10
ReadyStream® Einlassschlauch
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
Synonym(e):
Einlassschlauch
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
13102014
NACRES:
NB.11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
acetal (polypropylene)
Verpackung
pkg of 1 unit
system L × W × H
21 cm × 10 cm × 5 cm
Farbe
white
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with ReadyStream® System
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der ReadyStream® Einlassschlauch ist dazu konzipiert, das ReadyStream® Instrument mit einer Wasserquelle in Ihrem Labor zu verbinden. Es ist auch möglich den Schlauch in einen Kanister mit für ReadyStream® geeignetem Wasser zu hängen, aus dem Wasser abgepumpt werden kann.
Anwendung
Der ReadyStream® Einlassschlauch ist ein Zubehörteil des ReadyStream® Systems, der verwendet wird, um das Instrument mit der Wasserquelle des Labors zu verbinden.
Rechtliche Hinweise
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Optimize your processes to save time and improve capacity. On demand media preparation. No need for a media kitchen. No dehydrated media manipulation. No time lost to autoclaving.No bottle washing.