Merck
TANKVH1A1
Belüftungsfilter
Protects stored pure water from airborne contaminants. For Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks. For High-Flow applications.
Synonym(e):
Belüftungsfilter HF (für Anwendungen mit hoher Durchflussrate)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Höhe
15.5 cm (6.1 in.)
Porengröße
0.45 μm pore size
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Belüftungsfilter wurde für eine nahtlose Integration neu konzipiert und bietet optimalen Schutz vor luftübertragenen Verunreinigungen, wie Partikel und Mikroorganismen. Durch diesen Filter wird die Reinheit des Rein- und Reinstwassers in den Milli-Q® IQ/IX Lagertanks für Anwendungen mit hoher Durchflussrate aufrechterhalten (für Durchflussraten >16,5 l/min).
Wird der Tank geleert, strömt die in das System eindringende Luft durch den Belüftungsfilter. Dadurch wird die aus der Atmosphäre in den Tank eindringende Kontamination deutlich reduziert und die Entstehung eines internen Biofilms wird verhindert.
Der Belüftungsfilter befindet sich oben im Lagertank, damit er einfach ausgewechselt und bei wenig Platz leichter eingesetzt werden kann.
Anwendung
Das hochwertige aus Leitungswasser gewonnene Milli-Q® Reinwasser (Typ 2) und Reinstwasser (Typ 1) wird hauptsächlich in der Forschung und Qualitätskontrolle in vielen verschiedenen Laboratorien weltweit eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hydrophober Membranfilter zur Rückhaltung von Partikeln und Bakterien
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
Alle anzeigen