Merck
13464-M
Natriumsulfat
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Form
crystalline
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Sodium sulfate (Na2SO4) can be obtained directly via precipitation from a saturated solution of Na2SO4 at room temperature (20°C). Its crystallization and growth rates at room temperature (20°C) under various conditions have been investigated. Sodium sulfate can be produced during Leblanc process, from sodium chloride and sulfuric acid.
Anwendung
Sodium sulfate (Na2SO4) may be employed as a reagent for the precipitation of globulins during the estimation of proteins in blood.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)